Stampa…
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55141-1G OR55141-5G
APOSOR55141-1GEA 406 EUR
APOSOR55141-1G APOSOR55141-5G
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 95+%
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11877926
CAS Number: 160893-04-9