Stampa…
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55136-1G OR55136-25G OR55136-5G
APOSOR55136-1GEA 26.1 EUR
APOSOR55136-1G APOSOR55136-25G APOSOR55136-5G
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Peso molecolare: 230.059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085568
CAS Number: 6942-37-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III