Stampa…
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55124-1G OR55124-5G
APOSOR55124-1GEA 27.3 EUR
APOSOR55124-1G APOSOR55124-5G
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00237437
CAS Number: 113231-05-3