Stampa…
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodopyridine-2,6-dicarboxylic acid diethyl ester
OR55111-1G OR55111-250MG
APOSOR55111-1GEA 383 EUR
APOSOR55111-1G APOSOR55111-250MG
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₂INO₄
Peso molecolare: 349,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042539
CAS Number: 120491-90-9