Stampa…
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55107-1G OR55107-250MG
APOSOR55107-1GEA 473 EUR
APOSOR55107-1G APOSOR55107-250MG
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Pyrrolidine-3-carbonitrile
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 208 °C (760 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658510
CAS Number: 10603-53-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III