Stampa…
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55103-100MG OR55103-250MG
APOSOR55103-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR55103-100MG APOSOR55103-250MG
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₆BrNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226508
CAS Number: 1186194-46-6