Stampa…
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55102-100MG OR55102-250MG
APOSOR55102-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR55102-100MG APOSOR55102-250MG
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈BrNO₃
Punto di fusione: 216…218 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07376078
CAS Number: 91182-58-0