Stampa…
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-(methylthio)pyrimidine
OR55092-1G OR55092-5G
APOSOR55092-1GEA 120 EUR
APOSOR55092-1G APOSOR55092-5G
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂S
Peso molecolare: 195,07 g/mol
Punto di fusione: 105…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22199809
CAS Number: 7401-98-1