Stampa…
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55083-1G OR55083-250MG OR55083-5G
APOSOR55083-1GEA 30.1 EUR
APOSOR55083-1G APOSOR55083-250MG APOSOR55083-5G
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909782
CAS Number: 14160-91-9