3-Amino-4-bromobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BrN₂ Punto di fusione: 99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11036380 CAS Number: 72635-78-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |