Stampa…
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55070-1G OR55070-250MG OR55070-5G
APOSOR55070-1GEA 168 EUR
APOSOR55070-1G APOSOR55070-250MG APOSOR55070-5G
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061910
CAS Number: 155380-11-3