Stampa…
3-Methoxyoxan-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR55049-1G OR55049-5G
APOSOR55049-1GEA 111 EUR
APOSOR55049-1G APOSOR55049-5G
3-Methoxyoxan-4-one
3-Methoxyoxan-4-one
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909903
CAS Number: 624734-17-4