Stampa…
5-(4-Bromophenyl)pyrimidine-4,6-diol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(4-Bromophenyl)-6-hydroxypyrimidin-4(1H)-one
OR55029-10G OR55029-1G OR55029-5G
APOSOR55029-10GEA 97.4 EUR
APOSOR55029-10G APOSOR55029-1G APOSOR55029-5G
5-(4-Bromophenyl)pyrimidine-4,6-diol
5-(4-Bromophenyl)pyrimidine-4,6-diol
Formula: C₁₀H₇BrN₂O₂
Peso molecolare: 267,079 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13151898
CAS Number: 706811-25-8