4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR55020-1G
OR55020-250MG
APOSOR55020-1GEA
143
EUR
APOSOR55020-1G
APOSOR55020-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
Formula:
C₉H₁₂O₃ Punto di fusione: 40…42 °C Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD0002903 CAS Number: 2380-78-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...