Stampa…
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: O-Methyl-L-serine
OR55011-10G OR55011-1G OR55011-5G
APOSOR55011-10GEA 616 EUR
APOSOR55011-10G APOSOR55011-1G APOSOR55011-5G
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid
Formula: C₄H₉NO₃
Peso molecolare: 119,119 g/mol
Punto di fusione: 210…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00145257
CAS Number: 32620-11-4