Stampa…
Potassium oxirane-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54835-1G OR54835-250MG
APOSOR54835-1GEA 400 EUR
APOSOR54835-1G APOSOR54835-250MG
Potassium oxirane-2-carboxylate
Potassium oxirane-2-carboxylate
Formula: C₃H₃O₃·K
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16293376
CAS Number: 51877-54-4