Stampa…
7-Oxa-6-thia-5-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54830-1G OR54830-250MG OR54830-5G
APOSOR54830-1GEA 676 EUR
APOSOR54830-1G APOSOR54830-250MG APOSOR54830-5G
7-Oxa-6-thia-5-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide, N-BOC protected
7-Oxa-6-thia-5-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide, N-BOC protected
Formula: C₁₀H₁₇NO₅S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31743876
CAS Number: 2227204-96-6