Stampa…
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54824-1G OR54824-250MG OR54824-5G
APOSOR54824-1GEA 116 EUR
APOSOR54824-1G APOSOR54824-250MG APOSOR54824-5G
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₂S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32203986
CAS Number: 2407349-23-7
UN: 3261
ADR: 8,III