Stampa…
2-(Methoxymethyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54820-1G OR54820-250MG
APOSOR54820-1GEA 546 EUR
APOSOR54820-1G APOSOR54820-250MG
2-(Methoxymethyl)aniline 95%
2-(Methoxymethyl)aniline
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09811778
CAS Number: 62723-78-8