Stampa…
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-6-methoxyphenylboronic acid
OR54802-1G OR54802-250MG OR54802-5G
APOSOR54802-1GEA 473 EUR
APOSOR54802-1G APOSOR54802-250MG APOSOR54802-5G
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BBrO₃
Peso molecolare: 230,852 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23380484
CAS Number: 352525-79-2