Stampa…
5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR54716-1G OR54716-250MG
APOSOR54716-1GEA 336 EUR
APOSOR54716-1G APOSOR54716-250MG
5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95+%
5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06739219
CAS Number: 885275-77-4