Stampa…
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54702-100MG OR54702-1G OR54702-250MG
APOSOR54702-100MGEA 118 EUR
APOSOR54702-100MG APOSOR54702-1G APOSOR54702-250MG
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₄BrClO₄
Peso molecolare: 303,493 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32177105
CAS Number: 1243538-50-2