Stampa…
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54701-1G OR54701-250MG
APOSOR54701-1GEA 434 EUR
APOSOR54701-1G APOSOR54701-250MG
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrClO₃
Peso molecolare: 275,483 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07429304
CAS Number: 944692-41-5