5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR54700-1G
OR54700-250MG
APOSOR54700-1GEA
145
EUR
APOSOR54700-1G
APOSOR54700-250MG
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Formula:
C₁₁H₈BrClO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31544763 CAS Number: 1643914-32-2 |