Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54699-1G OR54699-250MG
APOSOR54699-1GEA 259 EUR
APOSOR54699-1G APOSOR54699-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00807894
CAS Number: 19652-33-6