3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₄ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD32177107 CAS Number: 18064-92-1 UN: 3262 ADR: 8,III |