Stampa…
7-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54695-1G OR54695-250MG
APOSOR54695-1GEA 655 EUR
APOSOR54695-1G APOSOR54695-250MG
7-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
7-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formula: C₈H₅BrIN
Peso molecolare: 321,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32177106
CAS Number: 1904650-74-3