Stampa…
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54694-1G OR54694-250MG
APOSOR54694-1GEA 945 EUR
APOSOR54694-1G APOSOR54694-250MG
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formula: C₈H₅BrIN
Peso molecolare: 321,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31915671
CAS Number: 2309465-44-7