Stampa…
6-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54693-1G OR54693-250MG
APOSOR54693-1GEA 655 EUR
APOSOR54693-1G APOSOR54693-250MG
6-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
6-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formula: C₈H₅BrIN
Peso molecolare: 321,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28664103
CAS Number: 1572177-89-9