Stampa…
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54687-100MG OR54687-1G OR54687-250MG
APOSOR54687-100MGEA 279 EUR
APOSOR54687-100MG APOSOR54687-1G APOSOR54687-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrCl₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390309
CAS Number: 1261646-81-4
UN: 3261
ADR: 8,III