Stampa…
Indolin-6-ylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54681-1G OR54681-250MG
APOSOR54681-1GEA 1090 EUR
APOSOR54681-1G APOSOR54681-250MG
Indolin-6-ylboronic acid 95%
Indolin-6-ylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₂
Peso molecolare: 162,982 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18383472
CAS Number: 1253912-15-0