Stampa…
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54680-1G OR54680-250MG
APOSOR54680-1GEA 768 EUR
APOSOR54680-1G APOSOR54680-250MG
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₉IN₂
Peso molecolare: 260,075 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2366997-10-4