Stampa…
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54678-1G OR54678-5G OR54678-25G
APOSOR54678-1GEA 37.7 EUR
APOSOR54678-1G APOSOR54678-5G APOSOR54678-25G
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
Formula: C₆H₂ClN₃O₂
Punto di fusione: 121…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07345667
CAS Number: 31309-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III