7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR54677-1G
OR54677-250MG
OR54677-5G
APOSOR54677-1GEA
224
EUR
APOSOR54677-1G
APOSOR54677-250MG
APOSOR54677-5G
7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 97%
7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula:
C₉H₁₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08437645 CAS Number: 66491-03-0 |