Stampa…
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-4-Methoxycyclohexanamine
OR54676-1G OR54676-250MG
APOSOR54676-1GEA 94.5 EUR
APOSOR54676-1G APOSOR54676-250MG
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine
Formula: C₇H₁₅NO
Peso molecolare: 129,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20278175
CAS Number: 121588-79-2