Stampa…
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
OR54673-1G OR54673-250MG
APOSOR54673-1GEA 268 EUR
APOSOR54673-1G APOSOR54673-250MG
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11226853
CAS Number: 286-22-6
UN: 1993
ADR: 3,III