Stampa…
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54672-1G OR54672-250MG
APOSOR54672-1GEA 430 EUR
APOSOR54672-1G APOSOR54672-250MG
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₇BrO₅
Peso molecolare: 299,074 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764559
CAS Number: 119686-34-9