Stampa…
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54671-1G OR54671-250MG
APOSOR54671-1GEA 1150 EUR
APOSOR54671-1G APOSOR54671-250MG
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅BrO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13187196
CAS Number: 94032-63-0