Stampa…
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54661-1G OR54661-250MG
APOSOR54661-1GEA 282 EUR
APOSOR54661-1G APOSOR54661-250MG
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31726535
CAS Number: 1206776-33-1