Stampa…
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54659-100MG OR54659-1G OR54659-250MG
APOSOR54659-100MGEA 129 EUR
APOSOR54659-100MG APOSOR54659-1G APOSOR54659-250MG
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
Peso molecolare: 233,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975903
CAS Number: 185335-67-5