Stampa…
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54655-1G OR54655-250MG
APOSOR54655-1GEA 576 EUR
APOSOR54655-1G APOSOR54655-250MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrNO₅
Peso molecolare: 286,036 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28098934
CAS Number: 286836-15-5