2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Cyclopropylphenyl)methanol
OR54651-1G
OR54651-250MG
OR54651-5G
APOSOR54651-1GEA
81.5
EUR
APOSOR54651-1G
APOSOR54651-250MG
APOSOR54651-5G
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formula:
C₁₀H₁₂O Peso molecolare: 148,202 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20921818 CAS Number: 118184-68-2 |