3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR54650-1G
OR54650-250MG
APOSOR54650-1GEA
97.4
EUR
APOSOR54650-1G
APOSOR54650-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formula:
C₁₀H₁₂O Peso molecolare: 148,202 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06802678 CAS Number: 893738-74-4 |