Stampa…
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54649-1G OR54649-250MG
APOSOR54649-1GEA 553 EUR
APOSOR54649-1G APOSOR54649-250MG
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formula: C₁₀H₁₁Br
Peso molecolare: 211,098 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15527184
CAS Number: 1260801-90-8
UN: 1760
ADR: 8,III