3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₁₁Br Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD15527185 CAS Number: 1260850-05-2 UN: 1760 ADR: 8,III |