Stampa…
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-cyclopropylbenzene
OR54647-1G OR54647-250MG OR54647-5G
APOSOR54647-1GEA 364 EUR
APOSOR54647-1G APOSOR54647-250MG APOSOR54647-5G
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formula: C₁₀H₁₁Br
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12024391
CAS Number: 1150617-57-4
UN: 3261
ADR: 8,III