Methyl 4-aminooxane-4-carboxylate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₃NO₃·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226845 CAS Number: 199330-66-0 |