Stampa…
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54637-1G OR54637-250MG
APOSOR54637-1GEA 285 EUR
APOSOR54637-1G APOSOR54637-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol
Formula: C₆H₃BrClIO
Peso molecolare: 333,349 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31700577
CAS Number: 2092799-35-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III