Stampa…
2,4-Dimethyloctane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54625-1G OR54625-250MG
APOSOR54625-1GEA 372 EUR
APOSOR54625-1G APOSOR54625-250MG
2,4-Dimethyloctane
2,4-Dimethyloctane
Formula: C₁₀H₂₂
Punto di ebollizione: 152…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30534470
CAS Number: 4032-94-4
UN: 3295
ADR: 3,III