Stampa…
3,4-Dimethyloctane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54624-1G OR54624-250MG
APOSOR54624-1GEA 348 EUR
APOSOR54624-1G APOSOR54624-250MG
3,4-Dimethyloctane 95%
3,4-Dimethyloctane
Formula: C₁₀H₂₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30534471
CAS Number: 15869-92-8
UN: 3295
ADR: 3,III